tert-Butylchlordimethylsilan

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: tert-Butyl-chlordimethylsilan, Chlor-tert-butyldimethylsilan, tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid

OR019066-100G OR019066-25G OR019066-1KG
APOSOR019066-100GEA 26.1 EUR
APOSOR019066-100G APOSOR019066-25G APOSOR019066-1KG
tert-Butylchlordimethylsilan
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Siedepunkt: 124…126 °C
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR