2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4,5-diamine
OR01910-1G OR01910-5G
APOSOR01910-1GEA 114 EUR
APOSOR01910-1G APOSOR01910-5G
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₇ClN₄
Schmelzpunkt: 249…252 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01764685
CAS-Nummer: 63211-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III