1-(2,6-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01940-100G
OR01940-25G
OR01940-5G
APOSOR01940-100GEA
1080
EUR
APOSOR01940-100G
APOSOR01940-25G
APOSOR01940-5G
1-(2,6-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(2,6-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₀Cl₃N₅ Schmelzpunkt: 228…231 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
42823-15-4 |