4-(2-Cyanophenyl)-2-methyl-1-butene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01943-250MG
APOSOR01943-250MGEA
290
EUR
APOSOR01943-250MG
4-(2-Cyanophenyl)-2-methyl-1-butene
4-(2-Cyanophenyl)-2-methyl-1-butene
Formel:
C₁₂H₁₃N Siedepunkt: 100…115 °C/0,02mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671927 CAS-Nummer: 731772-68-2 |