5-Chloro-6-(3-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0196-100MG
APOSOR0196-100MGEA 46.4 EUR
APOSOR0196-100MG
5-Chloro-6-(3-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(3-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one
Formel: C₁₀H₆Cl₂N₂O
Schmelzpunkt: >250 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245503
CAS-Nummer: 886497-43-4