Ethyl-5-aminoimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01963-1G
OR01963-250MG
OR01963-5G
APOSOR01963-1GEA
72.5
EUR
APOSOR01963-1G
APOSOR01963-250MG
APOSOR01963-5G
Ethyl-5-aminoimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-5-aminoimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O₂ Schmelzpunkt: 216…218 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09842618 CAS-Nummer: 1000017-97-9 |