1-(2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Acetyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
OR019646-250MG
APOSOR019646-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR019646-250MG
1-(2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
1-(2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174,2000 g/mol Schmelzpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665892 CAS-Nummer: 29096-60-4 |