3-Amino-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-hydroxybenzonitrile, 2-Amino-4-cyanophenol, 2-Amino-4-cyano-phenol
OR01965-1G OR01965-5G
APOSOR01965-1GEA 52.2 EUR
APOSOR01965-1G APOSOR01965-5G
3-Amino-4-hydroxybenzonitril
3-Amino-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₆N₂O
Schmelzpunkt: 151…153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234273
CAS-Nummer: 14543-43-2