8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR01966-1G
APOSOR01966-1GEA
342
EUR
APOSOR01966-1G
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₄BrClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09836172 CAS-Nummer: 1000017-98-0 |