Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01969-1G OR01969-250MG
APOSOR01969-1GEA 119 EUR
APOSOR01969-1G APOSOR01969-250MG
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Formel: C₈H₆Cl₂N₂O₄
Schmelzpunkt: 36…38,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09842620
CAS-Nummer: 154012-15-4