3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01975-1G
APOSOR01975-1GEA
561
EUR
APOSOR01975-1G
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel:
C₈H₇ClN₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09842622 CAS-Nummer: 1000017-99-1 |