N-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-(2-chloroethyl)urea
OR01977-1G
APOSOR01977-1GEA
92.8
EUR
APOSOR01977-1G
N-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formel:
C₁₀H₁₁ClN₂O₃ Molecular Weight: 242,659 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09836177 CAS-Nummer: 1000018-00-7 |