2-Ethyl-4-nitro-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01985-1G
APOSOR01985-1GEA
74.1
EUR
APOSOR01985-1G
2-Ethyl-4-nitro-1,3-benzoxazole
2-Ethyl-4-nitro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₉H₈N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864802 CAS-Nummer: 477603-34-2 |