4-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-4-iodo-1-methyl-1H-indazole
OR01987-1G
APOSOR01987-1GEA
364
EUR
APOSOR01987-1G
4-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
4-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formel:
C₈H₈IN₃ Molecular Weight: 273,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864803 CAS-Nummer: 796967-84-5 |