3-Amino-5-brom-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01988-1G
APOSOR01988-1GEA 106 EUR
APOSOR01988-1G
3-Amino-5-brom-1-methyl-1H-indazol
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈BrN₃
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864804
CAS-Nummer: 1000018-06-3