4-Hydroxy-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR019951-1G
APOSOR019951-1GEA
125
EUR
APOSOR019951-1G
4-Hydroxy-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Hydroxy-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₁₃H₁₀N₂OS Molecular Weight: 242,296 g/mol Schmelzpunkt: 247…249 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935060 CAS-Nummer: 306934-76-9 |