4'-(Bromacetyl)acetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01996-1G
OR01996-5G
OR01996-10G
APOSOR01996-1GEA
92.8
EUR
APOSOR01996-1G
APOSOR01996-5G
APOSOR01996-10G
4'-(Bromacetyl)acetanilid
4'-(Bromacetyl)acetanilid
Formel:
C₁₀H₁₀BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00728749 CAS-Nummer: 21675-02-5 |