Methyl [5-(chloroacetyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR01998-1G
APOSOR01998-1GEA 277 EUR
APOSOR01998-1G
Methyl [5-(chloroacetyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Methyl [5-(chloroacetyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Formel: C₁₀H₁₂ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09842625
CAS-Nummer: 617721-31-0