2-Dimethylaminobenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0200-250MG
APOSOR0200-250MGEA
112
EUR
APOSOR0200-250MG
2-Dimethylaminobenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
2-Dimethylaminobenzylhydrazine dihydrochloride
Formel:
C₉H₁₇Cl₂N₃ Molecular Weight: 238,16 g/mol Schmelzpunkt: >165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245511 CAS-Nummer: 849021-12-1 |