4-Hexylphenylhydrazin Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0201-250MG
APOSOR0201-250MGEA 116 EUR
APOSOR0201-250MG
4-Hexylphenylhydrazin Hydrochlorid 95%
4-Hexylphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₂₁ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245514
CAS-Nummer: 126062-51-9