1-Methyl-3-phenylpiperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
MEFPIP
OR0221-1G
APOSOR0221-1GEA
21.9
EUR
APOSOR0221-1G
1-Methyl-3-phenylpiperazin 97%
1-Methyl-3-phenylpiperazin
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Molecular Weight: 176,26 g/mol Schmelzpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411603 CAS-Nummer: 5271-27-2 |