tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0238-5G
APOSOR0238-5GEA
0
EUR
APOSOR0238-5G
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate dihydrochloride 97%
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate dihydrochloride
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂.2HCl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972649 CAS-Nummer: 827614-56-2 |