4'-Chlor-2'-methylacetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(4-Chloro-2-methylphenyl)acetamide
OR0250-1G
APOSOR0250-1GEA
87
EUR
APOSOR0250-1G
4'-Chlor-2'-methylacetanilid 95%
4'-Chlor-2'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₁₀ClNO Molecular Weight: 183,64 g/mol Schmelzpunkt: 136…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00027399 CAS-Nummer: 5202-86-8 |