4-Chlor-2-methylbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0252-5G
APOSOR0252-5GEA
21.9
EUR
APOSOR0252-5G
4-Chlor-2-methylbenzonitril
4-Chlor-2-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₆ClN Molecular Weight: 151,60 g/mol Schmelzpunkt: 57…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045603 CAS-Nummer: 50712-68-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |