3-Chlor-2-methylphenylisocyanat 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Isocyansäure(3-chlor-2-methylphenyl)ester

OR0260-1G OR0260-5G
APOSOR0260-1GEA 78.3 EUR
APOSOR0260-1G APOSOR0260-5G
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat 99%
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat

  • May form small amount of sediment.

Formel: C₈H₆ClNO
Siedepunkt: 94…95 °C/9mmHg
Dichte: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037036
CAS-Nummer: 40397-90-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR