3-Chlor-2-methylphenylisocyanat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isocyansäure(3-chlor-2-methylphenyl)ester
OR0260-1G
OR0260-5G
APOSOR0260-1GEA
78.3
EUR
APOSOR0260-1G
APOSOR0260-5G
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat 99%
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₈H₆ClNO Siedepunkt: 94…95 °C/9mmHg Dichte: 1,247 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00037036 CAS-Nummer: 40397-90-8 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...