ω-Brom-2-chloracetophenon 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Brom-2'-chloracetophenon, 2-Chlorphenacylbromid, Brommethyl-o-chlorphenylketon, α-Brom-2-chloracetophenon

OR0270-25G
APOSOR0270-25GEA 78.3 EUR
APOSOR0270-25G
ω-Brom-2-chloracetophenon 95%
ω-Brom-2-chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
Siedepunkt: 162…166 °C/20mmHg
Dichte: 1,602 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00832993
CAS-Nummer: 5000-66-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR