Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0275-1G
OR0275-250MG
APOSOR0275-1GEA
97.3
EUR
APOSOR0275-1G
APOSOR0275-250MG
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00456546 CAS-Nummer: 42974-19-6 |