3-Chlor-6-phenylpyridazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenyl-6-chloropyridazine
OR0288-1G
APOSOR0288-1GEA
40.6
EUR
APOSOR0288-1G
3-Chlor-6-phenylpyridazin 97%
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Formel:
C₁₀H₇ClN₂ Molecular Weight: 190,6300 g/mol Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075253 CAS-Nummer: 20375-65-9 EINECS: 243-772-6 |