trans-2,6-Dichlor-β-nitrostyrol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichloro-β-nitrostyrene
OR0304-1G
APOSOR0304-1GEA
63.8
EUR
APOSOR0304-1G
trans-2,6-Dichlor-β-nitrostyrol 98%
trans-2,6-Dichlor-β-nitrostyrol
Formel:
C₈H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 218,04 g/mol Schmelzpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024821 CAS-Nummer: 22482-43-5 |