5-Cyano-1H-imidazole-4-carboxamide

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR0309-1G
APOSOR0309-1GEA 0 EUR
APOSOR0309-1G
5-Cyano-1H-imidazole-4-carboxamide
5-Cyano-1H-imidazole-4-carboxamide
Formel: C₅H₄N₄O
Molecular Weight: 136,11 g/mol
Schmelzpunkt: 276…278 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00833412
CAS-Nummer: 5372-23-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR