3-Oxabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid anhydride
OR0316-250MG
APOSOR0316-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR0316-250MG
3-Oxabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione 95+%
3-Oxabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126,11 g/mol Schmelzpunkt: 73…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00799396 CAS-Nummer: 4462-96-8 |