1,2-Cyclohexandion 95%

Lieferant: Apollo Scientific

OR0317-25G OR0317-5G
APOSOR0317-25GEA 155 EUR
APOSOR0317-25G APOSOR0317-5G
1,2-Cyclohexandion 95%
1,2-Cyclohexandion
Formel: C₆H₈O₂
Siedepunkt: 193…195 °C
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00001648
CAS-Nummer: 765-87-7
EINECS: 212-155-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR