1,2-Cyclohexandion 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR0317-25G
OR0317-5G
APOSOR0317-25GEA
155
EUR
APOSOR0317-25G
APOSOR0317-5G
1,2-Cyclohexandion 95%
1,2-Cyclohexandion
Formel:
C₆H₈O₂ Siedepunkt: 193…195 °C Schmelzpunkt: 34…38 °C Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00001648 CAS-Nummer: 765-87-7 EINECS: 212-155-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...