Cyclopentylchlorformiat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclopentyl carbonochloridate
OR0322-5G
APOSOR0322-5GEA 119 EUR
APOSOR0322-5G
Cyclopentylchlorformiat 97%
Cyclopentylchlorformiat
Formel: C₆H₉ClO₂
Molecular Weight: 148.59 g/mol
Siedepunkt: 65 °C/23mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00144029
CAS-Nummer: 50715-28-1
EINECS: 411-460-0
UN: 3277
ADR: 6.1+8 II