L(+)-Cystein
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0325-100G
OR0325-1KG
OR0325-250G
APOSOR0325-100GEA
0
EUR
APOSOR0325-100G
APOSOR0325-1KG
APOSOR0325-250G
L(+)-Cystein
L-Cystein
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064306 CAS-Nummer: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 |