2'-Deoxyuridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR0326-100G OR0326-25G OR0326-5G
APOSOR0326-100GEA 217 EUR
APOSOR0326-100G APOSOR0326-25G APOSOR0326-5G
2'-Deoxyuridin
2'-Deoxyuridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₅
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006527
CAS-Nummer: 951-78-0
EINECS: 213-455-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR