3,4-Bis(acetamido)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Diacetamidobenzoic acid
OR0327-1G
APOSOR0327-1GEA
72.5
EUR
APOSOR0327-1G
3,4-Bis(acetamido)benzoesäure
3,4-Bis(acetamido)benzoesäure
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₄ Schmelzpunkt: 226…228 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00238577 CAS-Nummer: 205873-56-9 |