2,6-Dibrom-4-isopropylphenylisocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0333-100MG
APOSOR0333-100MGEA 34.8 EUR
APOSOR0333-100MG
2,6-Dibrom-4-isopropylphenylisocyanat
2,6-Dibrom-4-isopropylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₁₀H₉Br₂NO
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 306935-84-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III