3,5-Dichlorbenzhydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichlorobenzoic hydrazide
OR0341-250MG
APOSOR0341-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR0341-250MG
3,5-Dichlorbenzhydrazid
3,5-Dichlorbenzhydrazid
Formel:
C₇H₆Cl₂N₂O Molecular Weight: 205,04 g/mol Schmelzpunkt: 205…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00833411 CAS-Nummer: 62899-78-9 |