2,2-Dichlorocyclopropanecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Dichlorocyclopropane-1-carboxamide
OR0348-1G
APOSOR0348-1GEA 72.5 EUR
APOSOR0348-1G
2,2-Dichlorocyclopropanecarboxamide
2,2-Dichlorocyclopropanecarboxamide
Formel: C₄H₅Cl₂NO
Schmelzpunkt: 148…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00218854
CAS-Nummer: 75885-60-8