2',4'-Dichlor-6'-methylacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
OR0352-1G
OR0352-5G
OR0352-10G
APOSOR0352-1GEA
105
EUR
APOSOR0352-1G
APOSOR0352-5G
APOSOR0352-10G
2',4'-Dichlor-6'-methylacetanilid
2',4'-Dichlor-6'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₉Cl₂NO Schmelzpunkt: 174…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
61655-97-8 |