2,4-Dichlorophenoxyacetamidoxime
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2,4-Dichlorophenoxy)-N'-hydroxyacetamidine
OR0358-250MG
APOSOR0358-250MGEA
101
EUR
APOSOR0358-250MG
2,4-Dichlorophenoxyacetamidoxime
2,4-Dichlorophenoxyacetamidoxime
Formel:
C₈H₈Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 235,067 g/mol Schmelzpunkt: 141…144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02090614 CAS-Nummer: 79295-15-1 |