2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-amidoxime 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydro-N'-hydroxy-1-benzofuran-5-carboximidamide, 2,3-Dihydro-N'-hydroxybenzo[b]furan-5-carboxamidine
OR0376-1G
APOSOR0376-1GEA
174
EUR
APOSOR0376-1G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-amidoxime 95+%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-amidoxime
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 178,188 g/mol Schmelzpunkt: 215…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04035721 CAS-Nummer: 306936-07-2 |