2,5-Dimethoxybenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0402-250MG
APOSOR0402-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR0402-250MG
2,5-Dimethoxybenzolsulfonamid
2,5-Dimethoxybenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₁NO₄S
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00833415
CAS-Nummer: 19116-90-6