1-Chlor-4-iod-2,5-dimethoxybenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-iodobenzene
OR0403-1G
APOSOR0403-1GEA
406
EUR
APOSOR0403-1G
1-Chlor-4-iod-2,5-dimethoxybenzol
1-Chlor-4-iod-2,5-dimethoxybenzol
Formel:
C₈H₈ClIO₂ Molecular Weight: 298.51 g/mol Schmelzpunkt: 115…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
90064-46-3 |