4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR0411-1G OR0411-5G OR0411-25G
APOSOR0411-1GEA 71.2 EUR
APOSOR0411-1G APOSOR0411-5G APOSOR0411-25G
4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat
4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat
Formel: C₉H₁₀N₂S
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041093
CAS-Nummer: 2131-64-8
EINECS: 218-360-4
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR