1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0420-250MG
APOSOR0420-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR0420-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formel: C₆H₉N₃O
Schmelzpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00833259
CAS-Nummer: 136678-93-8