Ethyl-3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
OR0451-1G
APOSOR0451-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0451-1G
Ethyl-3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat
Ethyl-3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat
Formel: C₉H₈Cl₂O₃
Molecular Weight: 235,07 g/mol
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016420
CAS-Nummer: 17302-82-8