6-(Fmoc-amino)-1-hexanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
9-Fluorenylmethyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate, (9H-Fluoren-9-yl)methyl (6-hydroxyhexyl)carbamate, 6-Fmoc-Acp-ol
OR0485-1G
APOSOR0485-1GEA
0
EUR
APOSOR0485-1G
6-(Fmoc-amino)-1-hexanol
6-(Fmoc-amino)-1-hexanol
Formel:
C₂₁H₂₅NO₃ Molecular Weight: 339,43 g/mol Schmelzpunkt: 134…137 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00380196 CAS-Nummer: 127903-20-2 |